PHR1061
Valproic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, Valproic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. V0033000
traceable to USP 1708707
API family
valproic acid
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ALDH5A1(7915)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객