주요 문서
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352119
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
 13C
 18O
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85624061834196952