주요 문서
NISTRM8541
USGS24 graphite (carbon isotopes in graphite)
NIST® RM 8541
동의어(들):
Graphite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
동위원소 순도
 13C
제조업체/상표
NIST®
mp
3652-3697 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1