추천 제품
Grade
drug standard
Quality Level
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
1.0 mg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*10-,11+,13-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
USAHOPJHPJHUNS-IFCNUISUSA-N
유전자 정보
human ... OPRM1(4988)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.