M1800000
Methyltestosterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
17α-Methyltestosterone, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methyltestosterone
제조업체/상표
EDQM
약물 제어
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
162-168 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
유전자 정보
human ... AR(367)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객