주요 문서
IRMM625
Chromium52Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
 52Cr
제조업체/상표
JRC
농도
1 M in hydrochloric acid
응용 분야
general analytical
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
일반 설명
Isotope abundance ratio
분석 메모
For more information please see:
IRMM625
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)