Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
형태
solid
mp
191-192 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PRNP(5621) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766) , Scnn1a(25122) , Scnn1g(24768) , Slc6a1(79212)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves