추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
약물 제어
USDEA Schedule IV
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable