추천 제품
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
grade
purum
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
Chromatograms
HPLC Analysis of α-Methylbenzylamine Enantiomers (DANSYL Derivatives) on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.