주요 문서
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
동의어(들):
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
Beilstein:
2208025
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
광학 순도
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and 1H NMR.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H