Key Documents
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
동의어(들):
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
248.28
Beilstein:
3612052
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
형태
powder
기술
MALDI-MS: suitable
양이온 미량물
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)