41326
Clofibrate
analytical standard
동의어(들):
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.502-1.504
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PPARA(5465)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.