통제되는 물질 및 불법 약물 기준
통제되는 물질과 불법 약물은 남용, 중독, 건강에 대한 이상반응 때문에 제조, 배포, 사용을 법적으로 통제하거나 금지하는 화학적 화합물입니다. 의료용으로서 합법이든 불법이든 이와 관계없이, 이 물질들은 공중보건을 지키고 정책 결정에 더 많은 정보를 제공하며 안전한 약물 사용 실천을 위해서 반드시 검사되어야 합니다.
정확하고 신뢰성 있는 약물 검사 및 분석은 참조표준물의 이용 가능성 및 사용에 의해 큰 영향을 받습니다. 고순도이며 적절히 특성화된 이러한 참조표준물은 비교를 위한 기준을 제공하고, 약물 검사에 사용되는 분석 방법의 타당성과 정밀성을 보장합니다. 표준화된 프레임워크를 확립함으로써 참조표준물을 통해 여러 실험실들에서 일관성과 재현성이 있는 결과를 얻을 수 있으며, 약물의 정확한 식별, 정량화, 품질관리가 용이해집니다.
머크는 통제되는 물질, 남용되는 불법 약물 및 그 부모 물질, 대사산물, 안정적으로 표지된 내부 표준 물질에 대한 인증 참조 물질(CRM) 및 참조 물질(RM)의 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 CRM과 RM은 폭넓은 크로마토그래피 검사 및 질량분석법에 기반한 검사 응용분야에 적합합니다. 그 예로는 의약품 검사, 약물독성 검사, 법의학적인 약물 분석, 제약과 관련된 검사 및 연구, 임상진단 검사, 칸나비스 프로파일링 및 효능 측정, 스포츠/항도핑 검사, 통증처방 모니터링, 소변 약물 검사, 혈중 alcohol 검사, 직원약물 검사가 있습니다.
Cerilliant®의 선택을 통해 포괄적인 범위의 참조 물질과 더불어 천연약물과 합성약물의 남용을 폭넓게 다룰 수 있습니다. 여기에는 아편, 카나비노이드, 흥분제, 억제제, 환각제, 스테로이드, 해리성 마취제, 변조약물, 처방약물이 포함됩니다.
|
|
특징 및 장점
- SI로 추적 가능 및 연속적인 비교사슬을 통한 NIST로부터 더 높은 순서 표준
- ISO/IEC 17025, ISO 17034 인증 하에 생산
- 효과적인 감사를 위한 포괄적인 분석인증서(CoA) 포함
- 실시간 안정성 연구를 통한 엄격한 검사로 정확성과 유통기한 보장
- 조건을 갖춘 정밀 저울을 이용하여 중량분석적으로 조제하여 불확실성의 최소화를 보장
- 장기간 유통기한을 위해 아르곤 기체 하에서 앰플을 화염 봉인
- DEA 면제 형식으로 편리하게 제공하므로 실험실 효율성 향상