주요 문서
04825
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl bromide
≥98.0%
동의어(들):
Mesyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH3BrO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
159.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.510
density
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)