주요 문서
04068
Sigma-Aldrich
Fmoc-11-Aun-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
11-(Fmoc-amino)undecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H33NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
423.54
Beilstein:
4887890
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H33NO4/c28-25(29)17-7-5-3-1-2-4-6-12-18-27-26(30)31-19-24-22-15-10-8-13-20(22)21-14-9-11-16-23(21)24/h8-11,13-16,24H,1-7,12,17-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI key
IMEVDILDSCXKJW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Alkyl spacer employed in peptide synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D. Boumrah et al.
Tetrahedron, 53, 6977-6977 (1997)
C Galoppini et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 409-414 (1999-02-13)
Four previously reported kinin receptor peptide antagonists, including the B1 receptor-selective peptides desArg10-HOE 140 (H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-OH) and B-9858 (H-Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-OH), have been modified by replacement of the central tetrapeptide Pro-Hyp-Gly-Xaa with linear alkyl spacers of variable length. The analogue of desArg10-HOE 140