01991
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥95% (TLC)
동의어(들):
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
분석
≥95% (TLC)
형태
solid
작용기
amine
지질 유형
phosphoglycerides
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable