주요 문서
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
동의어(들):
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
337.85
색상 지수 번호:
42510
Beilstein:
4166684
UNSPSC 코드:
12352106
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable