주요 문서
TX0750
Supelco
Toluene
histology grade, practical
동의어(들):
Methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
92.14
Beilstein:
635760
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-625-9
bp:
110-111 °C (lit.)
vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
색상
APHA: ≤40
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
전이 온도
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
histology
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2