Key Documents
PX1830
Supelco
2-Propanol
≥99% (GC), suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
동의어(들):
2-Propanol, 2-Propanol,IPA, 2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
635639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-661-7
product name
Isopropyl Alcohol,
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
불순물
≤0.5% Water (H2O)
증발 잔류물
≤0.001%
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used as a dehydrating fluid and for microwave oven applications.
분석 메모
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.5% max
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2