주요 문서
MXRJ200TA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
높이
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
너비
37 in. (939,8 mm)
깊이
45 in. (1143 mm)
중량
720 lb (327 kg)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.