주요 문서
MXRPCSZ
Millipore
Power cord, Power MIX, Switzerland, 250V, 10A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC 입력
250 V, 10 A
Quality Level
호환성
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany