주요 문서
MXRPCNA1K2K
Millipore
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC 입력
125 V, 20 A
Quality Level
호환성
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany