주요 문서
MIXJ200L102LA
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
동의어(들):
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-40 °C temperature
높이
131 cm (51.6 in.)
너비
93.8 cm (36.9 in.)
깊이
79.4 cm (31.3 in.)
중량
220 kg (485 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MIXJ200L102LA