주요 문서
MIX0500L107
Millipore
Mobius® MIX500L disposable mixer motor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
파라미터
≤230 rpm speed (to be validated for each process)
4-30 °C temperature
Quality Level
높이
15.25 cm (6 in.)
너비
19 cm (7.5 in.)
케이블 길이
300 cm (118.1 in.)
깊이
20.5 cm (8.1 in.)
중량
13.1 kg (29 lb)
전력 소비
1200 W (max.)
피팅
Hummel connector
호환성
for use with MOBIUS® MIX500
규격
IP Class 67
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany