주요 문서
Z682217
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/42
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40617
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z682217-1EA4061832351919