파라미터
4-30 °C temperature
Quality Level
높이
15.2 cm (6 in.)
너비
8.3 cm (3.25 in.)
케이블 길이
130 cm (51.18 in.)
깊이
3.6 cm (1.4 in.)
중량
0.25 kg (8.81 oz)
피팅
Hummel connector (IP67)
호환성
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
규격
IP Class 67
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany