주요 문서
MIXJ100L102A
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed, ASME coded
동의어(들):
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed, ASME coded
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-40 °C temperature
높이
126.5 cm (49.8 in.)
너비
83 cm (32.7 in.)
depth
67 cm (26.4 in.)
중량
186 kg (410 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany