주요 문서
MIX0500L102
Millipore
Mobius® MIX500L carrier
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Quality Level
파라미터
4-30 °C temperature
높이
162.6 cm (64 in.)
너비
119.4 cm (47 in.)
깊이
101.6 cm (40 in.)
중량
90.7 kg (200 lb)empty
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany