MABN70
Anti-Slo1 Antibody, clone L6/60
clone L6/60, from mouse
동의어(들):
potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, alpha member 1, Slo homolog, stretch-activated Kca channel, Maxi K channel, Drosophila slowpoke-like, Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-1, Slowpoke homolog,
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
L6/60, monoclonal
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (immunogen homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCNMA1(3778)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289–302.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Rat brain membrane tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable