MABF412
Anti-CD4 Antibody (mouse), FITC, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.5 mg/mL, from rat
동의어(들):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GK1.5, monoclonal
종 반응성
mouse
농도
0.5 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG2bκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Cd4(12504)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable