주요 문서
SAB4700570
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cd9-PE antibody produced in rat
clone EM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.44
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
phycoerythrin (R-PE) conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EM-04, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
0.5 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Cd9(12527)
관련 카테고리
일반 설명
The rat monoclonal antibody EM-04 recognizes CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes.
면역원
Permeabilized murine bone marrow-derived mast cells (BMMC)
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 6 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)