주요 문서
IT5SP0009
Millipore
IT5 Accessory, Outlet Tubing Assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
1 in.
25 mm
너비
8 in.
depth
8 in.
중량
8 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany