제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
0.5 in.
13 mm
너비
0.5 in.
깊이
3 in.
중량
8 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany