제품명
Human Ghrelin (active) ELISA- Bulk, This Human Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (active) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 100.1-110.2%
(serum)
linearity: 87.5-89.9%
(plasma)
sensitivity: 8 pg/mL
(20 μL sample size)
inter-assay cv: 3.5-6.6%
intra-assay cv: 1.6-3.6%
(Serum)
inter-assay cv: 7.5-12.9%
intra-assay cv: 0.9-7.5%
(Plasma)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
애플리케이션
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
포장
면책조항
추천
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code