주요 문서
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
동의어(들):
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
제조업체/상표
Novabiochem®
전이 온도
flash point 10.0 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F
Flash Point (°C)
10.0 °C