주요 문서
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.7
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-909-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
155-156 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
분석 메모
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable