D144800
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
동의어(들):
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
213.70
Beilstein:
3568398
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
99%
양식
crystals
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D144800-100G | |
D144800-25G | 4061831826456 |