주요 문서
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
245.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-572-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
mp
>300 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable