주요 문서
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
solubility
1.25 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable