주요 문서
8.20820
Supelco
Isobutyl methyl ketone
EMPLURA®
동의어(들):
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
605399
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-550-1
NACRES:
NA.05
분석:
≥99% (GC)
bp:
117-118 °C
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
840 °F
효능
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
전이 온도
flash point 14 °C
solubility
14.1 g/L
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup