주요 문서
820453
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141801
제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, lyophilized powder, pkg of 10 g
분석
≥98% (purity)
Quality Level
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
~66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pkg of 10 g
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
불순물
Tested for IgG
손실
≤5%
pH
6.8-7.2
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0-15.0 mg/g
외래 활성
Blue Tongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3