주요 문서
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
동의어(들):
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2COOCH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
236-423-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.05 hPa
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
전이 온도
flash point 91 °C
density
1.072 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3