Key Documents
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
동의어(들):
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CONa
CAS Number:
Molecular Weight:
96.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-741-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (acidimetric)
형태
powder
mp
263 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C