주요 문서
8.14902
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
동의어(들):
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
99.09
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
229-771-3
Quality Level
양식
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
InChI key
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable