주요 문서
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
동의어(들):
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
205.17
Beilstein:
185954
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
clinical
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)