주요 문서
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
동의어(들):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352120
NACRES:
NA.22
bp:
37 °C/20 hPa
vapor pressure:
232 hPa ( 60 °C)
vapor pressure
232 hPa ( 60 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
67.0-73.0% (iodometric)
refractive index
n20/D 1.3870
bp
37 °C/20 hPa
mp
-3 °C
전이 온도
flash point 38 °C
solubility
130-150 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F
Flash Point (°C)
38 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1