주요 문서
8.08469
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
for synthesis
동의어(들):
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-937-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
전이 온도
flash point 96 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup