주요 문서
8.06020
Sigma-Aldrich
Methylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Methylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH6ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
67.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
209-795-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
효능
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp
228-233 °C
벌크 밀도
1100 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
408.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
209.3 °C - closed cup