주요 문서
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromohexane, Hexyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5Br
CAS Number:
Molecular Weight:
165.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-850-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-85 °C
전이 온도
flash point 47 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup