Key Documents
8.05966
Sigma-Aldrich
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
동의어(들):
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
209-264-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
53.33 hPa ( 19.9 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
475 °C
효능
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
전이 온도
flash point -1 °C
solubility
8.21 g/L
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
30.2 °F
Flash Point (°C)
-1 °C